Imprimer
3,5-Xylidine 97+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
160191000 160195000 160190050
ACRO160191000EA 42.4 EUR
ACRO160191000 ACRO160195000 ACRO160190050
3,5-Xylidine 97+%
3,5-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9.8 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007813
Numéro CAS: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 %