2,6-Diisopropylaniline 90+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
169411000
169415000
ACRO169411000EA
38.9
EUR
ACRO169411000
ACRO169415000
2,6-Diisopropylaniline 90+%
2,6-Diisopropylaniline
Formule:
C₁₂H₁₉N Point d'ébullition: 257 °C (1013 hPa) Point de fusion: –45 °C Densité: 0.94 g/cm³ Point d'éclair: 123 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008887 Numéro CAS: 24544-04-5 EINECS: 246-305-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow to orange to red to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5290 to 1.5370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥90.0 % |