Imprimer
2,5-Xylidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-p-xylene, 2,5-Dimethylaniline
A12682.0E A12682.22 A12682.36 A12682.14
A12682.0EEA 0 EUR
A12682.0E A12682.22 A12682.36 A12682.14
2,5-Xylidine ≥98%
2,5-Xylidine
Purity: 98+%
CAS No.: 95-78-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Characteristic
Melting Point: 15°
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 2205178
Merck Reference: 14,10084
UN No.: 1711
MDL No.: MFCD00007743
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 218 °C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0.973
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007743
Numéro CAS: 95-78-3
EINECS: 202-451-0
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10084