α,α,α-Trifluoro-p-xylène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
308910050
308910010
ACRO308910050EA
163
EUR
ACRO308910050
ACRO308910010
α,α,α-Trifluoro-p-xylène 98%
α,α,α-Trifluoro-p-xylène
Formule:
C₈H₇F₃ Point d'ébullition: 129 °C (760 mmHg) Densité: 1.144 g/cm³ Point d'éclair: 27 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075476 Numéro CAS: 6140-17-6 EINECS: 228-124-2 ONU: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |