Imprimer
α-Chloro-o-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methylbenzyl chloride
A13448.22 A13448.36
A13448.22EA 61.4 EUR
A13448.22 A13448.36
α-Chloro-o-xylène ≥98%
α-Chloro-o-xylène
Purity: 98+%
CAS No.: 552-45-4
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5410
Odour: Pungent
Melting Point: 2°
Boiling Point: 197-199°
Beilstein Reference: 386016
Merck Reference: 14,10091
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000899
Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 197…199 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.081
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000899
Numéro CAS: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10091