Imprimer
Acide 3,5-diméthylbenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11198.09 A11198.18 A11198.30
A11198.09EA 34.5 EUR
A11198.09 A11198.18 A11198.30
Acide 3,5-diméthylbenzoïque ≥98%
Acide 3,5-diméthylbenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 499-06-9
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 168-172°
Beilstein Reference: 1072182
MDL No.: MFCD00002525
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168…172 °C
Densité: 1.211 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002525
Numéro CAS: 499-06-9
EINECS: 207-876-5