Imprimer
ε-Caprolactame ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
C0203-25G C0203-500G
TCIAC0203-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0203-25G TCIAC0203-500G
ε-Caprolactame ≥99.0% (par GC)
ε-Caprolactame
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 267°C
Numéro MDL: MFCD00006936
Numéro CAS: 105-60-2
EINECS: 203-313-2
Merck Index: 14,01761
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=292ab0d36fad5c3d1e265933e35027b0442a8e7f&vid=292ab0d36fad5c3d1e265933e35027b0442a8e7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency