Imprimer
Nitrite de pentyle (mélange d'isomères), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Amyl Nitrite, Pentyl Nitrite
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20966.0005 8.20966.0250
8.20966.0005EA 29 EUR
8.20966.0005 8.20966.0250
Nitrite de pentyle (mélange d'isomères), Sigma-Aldrich®
Nitrite de pentyle (mélange d'isomères)
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036132
Numéro CAS: 463-04-7
EINECS: 207-332-7
ONU: 1113
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01617
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 117.14 g/mol
Boiling Point 104 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C