Imprimer
ε-Caprolactame, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Azepan-2-one, 2-Oxohexamethyleneimine, 6-Aminocaproic acid lactam
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02800.0100 8.02800.0500 8.02800.1000 8.02800.9050
8.02800.0100EA 44 EUR
8.02800.0100 8.02800.0500 8.02800.1000 8.02800.9050
ε-Caprolactame, Sigma-Aldrich®
ε-Caprolactame
Formule: C₆H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00006936
Numéro CAS: 105-60-2
EINECS: 203-313-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4560 g/l (20 °C)
Melting Point 69.2 °C
Molar Mass 113.15 g/mol
Bulk Density 500 - 550 kg/m3
Boiling Point 270.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0014 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C DIN 51758
Explosion Limit 1.4 - 8 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (80 °C)
pH 7.0 - 8.5 (333 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 395 °C DIN 51794