Imprimer
Benzoïne, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01776.0250 8.01776.1000
8.01776.0250EA 37.2 EUR
8.01776.0250 8.01776.1000
Benzoïne, Sigma-Aldrich®
Benzoïne
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00004496
Numéro CAS: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.3 g/l (25 °C)
Melting Point 132 - 134 °C
Molar Mass 212.24 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 344 °C (1023 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (136 °C)