Imprimer
Acide 2,5-dibromobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15077.06 A15077.14 A15077.22
A15077.06EA 85.7 EUR
A15077.06 A15077.14 A15077.22
Acide 2,5-dibromobenzoïque ≥98%
Acide 2,5-dibromobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 610-71-9
Molecular Formula: C7H4Br2O2
Formula Weight: 279.93
Melting Point: 153-157°
Beilstein Reference: 1868193
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016494
Numéro CAS: 610-71-9
EINECS: 210-234-7