Imprimer
Décahydronaphtalène-D18 (99% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
CIL-DLM-1386-1 CIL-DLM-1386-5
PROOCIL-DLM-1386-1EA 285 EUR
PROOCIL-DLM-1386-1 PROOCIL-DLM-1386-5
Décahydronaphtalène-D18 (99% D)
Décahydronaphtalène-D18
Formule: C₁₀D₁₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044371
Numéro CAS: 28788-42-3
ONU: 1147
ADR: 3,III