Imprimer
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (S)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
L16322.06 L16322.14 L16322.03
L16322.06EA 80.7 EUR
L16322.06 L16322.14 L16322.03
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(S)-(-)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
Purity: 99+% CAS No.: 41851-59-6 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Refractive Index: 1.5330 Melting Point: -20° Boiling Point: 65°/0.38mm Beilstein Reference: 3196456 Optical Rotation: -34° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00671660
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151.21 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (0.38 mmHg)
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 1.020
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671660
Numéro CAS: 41851-59-6
ONU: 2735
ADR: 8 III