Nitrite de tert-butyle tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L16135.14
L16135.22
L16135.14EA
45.1
EUR
L16135.14
L16135.22
Nitrite de tert-butyle tech. 90%, grade Technique
Nitrite de tert-butyle
Purity: 90%
CAS No.: 540-80-7
Molecular Formula: (CH3)3CONO
Formula Weight: 103.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -23°(-9°F)
Refractive Index: 1.3690
Odour: Sweet
Boiling Point: 61-63°
Beilstein Reference: 1209339
Merck Reference: 14,1583
UN No.: 2351
MDL No.: MFCD00002055
Formule:
C₄H₉NO₂ Point d'ébullition: 61…63 °C Densité: 0.867 Point d'éclair: –23 °C (–9 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002055 Numéro CAS: 540-80-7 EINECS: 208-757-0 ONU: 2351 ADR: 3,II Merck Index: 14,1583 |