Imprimer
4-Aminobenzamidoxime 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H51788.03 H51788.06
H51788.03EA 84.3 EUR
H51788.03 H51788.06
4-Aminobenzamidoxime 97%
4-Aminobenzamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 277319-62-7 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD08061151
Formule: C₇H₉N₃O
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061151
Numéro CAS: 277319-62-7