Imprimer
2-Aminobenzamidoxime 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H51782.03 H51782.06
H51782.03EA 105 EUR
H51782.03 H51782.06
2-Aminobenzamidoxime 97%
2-Aminobenzamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 16348-49-5 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 71-75° MDL No.: MFCD00492723
Formule: C₇H₉N₃O
Point de fusion: 71…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00492723
Numéro CAS: 16348-49-5