(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H27834.03
H27834.06
H27834.03EA
44
EUR
H27834.03
H27834.06
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol 99%
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Purity: 99%
CAS No.: 23364-44-5
Molecular Formula: C14H15NO
Formula Weight: 213.28
Melting Point: 141-143°
Optical Rotation: +6.9° (c=0.6 in ethanol)
Formule:
C₁₄H₁₅NO MW: 213.28 g/mol Point de fusion: 141…143 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00074959 Numéro CAS: 23364-44-5 |