Morpholine-4-carbaldehyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B23315.0E
B23315.22
B23315.36
B23315.0EEA
597
EUR
B23315.0E
B23315.22
B23315.36
Morpholine-4-carbaldehyde ≥99%
Morpholine-4-carbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 4394-85-8
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: 20-23°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 110293
MDL No.: MFCD00006170
Formule:
C₅H₉NO₂ Point d'ébullition: 239…241 °C Point de fusion: 20…23 °C Densité: 1,150 Point d'éclair: 118 °C (244 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006170 Numéro CAS: 4394-85-8 EINECS: 224-518-3 |