Imprimer
2-Morpholinoéthanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B22759.22 B22759.30 B22759.36
B22759.22EA 29.9 EUR
B22759.22 B22759.30 B22759.36
2-Morpholinoéthanol ≥99%
2-Morpholinoéthanol
Purity: 99% CAS No.: 622-40-2 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.4775 Melting Point: 1-2° Boiling Point: 226-228° Beilstein Reference: 104375 MDL No.: MFCD00006180
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 226…228 °C
Point de fusion: 1…2 °C
Densité: 1,080
Point d'éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006180
Numéro CAS: 622-40-2
EINECS: 210-734-5