Imprimer
1,3-Dicyclohexylurée 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N,N′-Dicyclohexylurea, N,N'-Dicyclohexylurea
B20805.14 B20805.22 B20805.36
B20805.14EA 55.2 EUR
B20805.14 B20805.22 B20805.36
1,3-Dicyclohexylurée 98
1,3-Dicyclohexylurée
Purity: 98% CAS No.: 2387-23-7 Molecular Formula: C13H24N2O Formula Weight: 224.35 Melting Point: 230-233° MDL No.: MFCD00003829
Formule: C₁₃H₂₄N₂O
MW: 224.35 g/mol
Point de fusion: 230…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003829
Numéro CAS: 2387-23-7
EINECS: 219-213-7