(1-Cyclohexen-1-yloxy)triméthylsilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(Cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane
A16099.09
A16099.18
A16099.09EA
66.1
EUR
A16099.09
A16099.18
(1-Cyclohexen-1-yloxy)triméthylsilane ≥98%
(1-Cyclohexen-1-yloxy)triméthylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 6651-36-1
Molecular Formula: C9H18OSi
Formula Weight: 170.33
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 165°
Beilstein Reference: 1859394
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001541
Formule:
C₉H₁₈OSi Point d'ébullition: 165 °C Densité: 0.883 Point d'éclair: 42 °C (107 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001541 Numéro CAS: 6651-36-1 EINECS: 229-675-1 ADR: 3,III |