Bromure de 4-nitrophénéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
A15677.06
A15677.14
A15677.06EA
65.2
EUR
A15677.06
A15677.14
Bromure de 4-nitrophénéthyle ≥98%
Bromure de 4-nitrophénéthyle
Purity: 98%
CAS No.: 5339-26-4
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 67-71°
Boiling Point: 116°/0.2mm
MDL No.: MFCD00007386
Formule:
C₈H₈BrNO₂ MW: 230.06 g/mol Point d'ébullition: 116 °C (0.2 mmHg) Point de fusion: 67…71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007386 Numéro CAS: 5339-26-4 EINECS: 226-271-7 |