Imprimer
5-Bromothiophène-2-carbaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13381.06 A13381.14 A13381.22
A13381.06EA 44.7 EUR
A13381.06 A13381.14 A13381.22
5-Bromothiophène-2-carbaldéhyde ≥97%
5-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 4701-17-1 Molecular Formula: C5H3BrOS Formula Weight: 191.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.6390 Boiling Point: 104-106°/10mm Beilstein Reference: 108404 MDL No.: MFCD00005432
Formule: C₅H₃BrOS
Point d'ébullition: 104…106 °C (10 mmHg)
Densité: 1,762
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Numéro MDL: MFCD00005432
Numéro CAS: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8