Benzo[b]thiophène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Thianaphthene, 1-Benzothiophene
A12328.06
A12328.14
A12328.22
A12328.06EA
40.7
EUR
A12328.06
A12328.14
A12328.22
Benzo[b]thiophène ≥98%
Benzo[b]thiophène
Purity: 98+%
CAS No.: 95-15-8
Molecular Formula: C8H6S
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 91°(195°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 80580
Merck Reference: 14,9303
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005864
Formule:
C₈H₆S Point d'ébullition: 221…222 °C Point de fusion: 28…32 °C Densité: 1.149 Point d'éclair: 91 °C (195 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005864 Numéro CAS: 95-15-8 EINECS: 202-395-7 ADR: 9,III Merck Index: 14,9303 |