Imprimer
Fluorure de tétrabutylammonium 1 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A10588.AE A10588.AC A10588.AP
A10588.AEEA 129 EUR
A10588.AE A10588.AC A10588.AP
Fluorure de tétrabutylammonium 1 M dans le THF
Fluorure de tétrabutylammonium
CAS No.: 429-41-4 Molecular Formula: C16H36FN Formula Weight: 261.47 Flash Point: -17°(1°F) Beilstein Reference: 3570522 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00011747
Formule: C₁₆H₃₆FN
MW: 261.47 g/mol
Densité: 0.903
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011747
Numéro CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
ONU: 2924
ADR: 3 II