Imprimer
Benzoïne ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
A10188.0B A10188.0I A10188.30
A10188.0BEA 84.4 EUR
A10188.0B A10188.0I A10188.30
Benzoïne ≥99%
Benzoïne
Purity: 99% CAS No.: 119-53-9 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Flash Point: 181°(357°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 334-344° Beilstein Reference: 391839 Merck Reference: 14,1093 MDL No.: MFCD00004496
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 334…344 °C
Point de fusion: 131…136 °C
Densité: 1.310
Point d'éclair: 181 °C (357 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004496
Numéro CAS: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Merck Index: 14,1093