Imprimer
Chlorure de 2-chloroéthylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
422861000 422860010 422860250
ACRO422861000EA 46.6 EUR
ACRO422861000 ACRO422860010 ACRO422860250
Chlorure de 2-chloroéthylammonium 98%
Chlorure de 2-chloroéthylammonium
Formule: C₂H₇Cl₂N
Point de fusion: 140…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012887
Numéro CAS: 870-24-6
EINECS: 212-793-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder, crystals or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 150 °C
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %