Imprimer
N-Acetyl-L-proline 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
376640010 376640050
ACRO376640010EA 43.1 EUR
ACRO376640010 ACRO376640050
N-Acetyl-L-proline 99%
N-Acetyl-L-proline
Formule: C₇H₁₁NO₃
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00020837
Numéro CAS: 68-95-1
EINECS: 276-259-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -114° to -118° (20°C, 589 nm) (C=1, Water)
Titration with TBAH 98.5 to 101.5 %