Imprimer
Hydrogénosulfate de tétraméthylammonium 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tetramethylammonium hydrogensulphate, Tetramethylammonium bisulphate
343830050 343830500
ACRO343830050EA 150 EUR
ACRO343830050 ACRO343830500
Hydrogénosulfate de tétraméthylammonium 99+% pour HPLC
Hydrogénosulfate de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₃NO₄S
MW: 171.22 g/mol
Point de fusion: 295…297 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036149
Numéro CAS: 80526-82-5
EINECS: 279-490-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV (0.005 M in water)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)