Imprimer
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, N-Boc-L-proline, N-α-t-Boc-L-Proline, BOC-L-Proline, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
275650250 275651000
ACRO275650250EA 63 EUR
ACRO275650250 ACRO275651000
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle) 99+%
Hydrogéno-(S)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037324
Numéro CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -59.5° to -61.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)
Titration with NaOH ≥99.0 %