Imprimer
tert-Butylchlorodiphénylsilane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
187500100 187500500 187502500
ACRO187500100EA 47.1 EUR
ACRO187500100 ACRO187500500 ACRO187502500
tert-Butylchlorodiphénylsilane 98%
tert-Butylchlorodiphénylsilane
Formule: C₁₆H₁₉ClSi
Point d'ébullition: 135 °C (.7 mmHg)
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000497
Numéro CAS: 58479-61-1
EINECS: 261-282-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5665 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 500 nm A: ≤0.02
pH 3.5 to 5.0 (5 % in water)
Titration with NaOH 99.4 to 100.6 %