Imprimer
2,5-Diméthylbenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L01924.06 L01924.14
L01924.06EA 67.9 EUR
L01924.06 L01924.14
2,5-Diméthylbenzaldéhyde ≥98%
2,5-Diméthylbenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 5779-94-2
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Almond-like
Boiling Point: 104-106°/14mm
Beilstein Reference: 1927303
MDL No.: MFCD00003342
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 104…106 °C (14 mmHg)
Densité: 0.950
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003342
Numéro CAS: 5779-94-2
EINECS: 227-303-2