α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
312990050
312990010
312990250
ACRO312990050EA
65.5
EUR
ACRO312990050
ACRO312990010
ACRO312990250
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylène
Formule:
C₈H₆BrF₃ MW: 239.03 g/mol Point d'ébullition: 65…69 °C (5 mmHg) Point de fusion: 30…34 °C Densité: 1.54 g/cm³ Point d'éclair: 88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000403 Numéro CAS: 402-49-3 EINECS: 206-947-8 ONU: 1760 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 34 °C |
GC | ≥97.5 % |