Imprimer
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
A19330.06 A19330.14
A19330.06EA 26.8 EUR
A19330.06 A19330.14
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylène ≥98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylène
Purity: 98%
CAS No.: 402-23-3
Molecular Formula: C8H6BrF3
Formula Weight: 239.04
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4920
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-69°/4mm
Beilstein Reference: 743243
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000395
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Point d'ébullition: 67…69 °C (4 mmHg)
Densité: 1.565
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000395
Numéro CAS: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
ONU: 3265
ADR: 8 II