Imprimer
4-Bromo-o-xylène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14736.06 A14736.14 A14736.22
A14736.06EA 30.9 EUR
A14736.06 A14736.14 A14736.22
4-Bromo-o-xylène ≥97%
4-Bromo-o-xylène
Purity: 97%
CAS No.: 583-71-1
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 214-215°
Beilstein Reference: 2040354
MDL No.: MFCD00000086
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 214…215 °C
Densité: 1,370
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000071
Numéro CAS: 583-71-1
EINECS: 209-518-3
ONU: 1701
ADR: 6.1,II