Imprimer
2-Bromo-m-xylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13130.09 A13130.14 A13130.22 A13130.30 A13130.36
A13130.09EA 39.9 EUR
A13130.09 A13130.14 A13130.22 A13130.30 A13130.36
2-Bromo-m-xylène ≥98%
2-Bromo-m-xylène
Purity: 98+%
CAS No.: 576-22-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5550
Melting Point: -10°
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 1929780
MDL No.: MFCD00000075
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 205…206 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,384
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000075
Numéro CAS: 576-22-7
EINECS: 209-397-7