Imprimer
2-Bromo-m-xylène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbromobenzene
152030050 152030250 152031000
ACRO152030050EA 24.7 EUR
ACRO152030050 ACRO152030250 ACRO152031000
2-Bromo-m-xylène 98%
2-Bromo-m-xylène
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 206 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.38 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000075
Numéro CAS: 576-22-7
EINECS: 209-397-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT