Imprimer
4-tert-Butyl-1-(bromométhyl)benzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
H26991.14 H26991.06
H26991.14EA 109 EUR
H26991.14 H26991.06
4-tert-Butyl-1-(bromométhyl)benzène ≥97%
4-tert-Butyl-1-(bromométhyl)benzène
Purity: 97%
CAS No.: 18880-00-7
Molecular Formula: C11H15Br
Formula Weight: 227.14
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5465
Melting Point: 8-12°
Boiling Point: 93-94°/1.5mm
Beilstein Reference: 471674
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000180
Formule: C₁₁H₁₅Br
Point d'ébullition: 93…94 °C (1.5 mmHg)
Point de fusion: 8…12 °C
Densité: 1.236
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000180
Numéro CAS: 18880-00-7
EINECS: 242-643-1
ONU: 3265
ADR: 8,II