Chloro(diphényl)méthane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Benzhydryl chloride
154660050
154662500
154660500
ACRO154660050EA
23.3
EUR
ACRO154660050
ACRO154662500
ACRO154660500
Chloro(diphényl)méthane 98%
Chloro(diphényl)méthane
Formule:
(C₆H₅)₂CHCl MW: 202.68 g/mol Point d'ébullition: 270 °C (760 mmHg) Point de fusion: 15…17 °C Densité: 1.14 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000855 Numéro CAS: 90-99-3 EINECS: 202-031-7 ONU: 3265 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5940 to 1.5970 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |