1,3-Diphénylacétone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
L02830.22
L02830.14
L02830.PG
L02830.22EA
186
EUR
L02830.22
L02830.14
L02830.PG
1,3-Diphénylacétone ≥98%
1,3-Diphénylacétone
Purity: 98+%
CAS No.: 102-04-5
Molecular Formula: C15H14O
Formula Weight: 210.28
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 330°
Beilstein Reference: 974767
MDL No.: MFCD00004795
Formule:
(C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅) MW: 210.28 g/mol Point d'ébullition: 330 °C Point de fusion: 32…36 °C Densité: 1.04 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004795 Numéro CAS: 102-04-5 EINECS: 203-000-0 |