1,3-Diphénylacétone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
117170250
117171000
117175000
ACRO117170250EA
54.3
EUR
ACRO117170250
ACRO117171000
ACRO117175000
1,3-Diphénylacétone 99%
1,3-Diphénylacétone
Formule:
(C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅) MW: 210.28 g/mol Point d'ébullition: 330 °C (760 mmHg) Point de fusion: 30…34 °C Densité: 1.04 g/cm³ Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004795 Numéro CAS: 102-04-5 EINECS: 203-000-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid or crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 34 °C |
GC | ≥98.5 % |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤30 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Zinc (Zn) | ≤30 ppm |
Ferrous iron (Fe 2+) | Passes test (limit about 0.002%) |
Phosphorous compounds (as PO4) | ≤0.01 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |