Propylbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 103-65-1
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4910
Melting Point: -100°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 1903006
Merck Reference: 14,7844
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009377
Formule:
C₉H₁₂ Point d'ébullition: 159…160 °C Point de fusion: –100 °C Densité: 0.862 Point d'éclair: 47 °C (116 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009377 Numéro CAS: 103-65-1 EINECS: 203-132-9 ONU: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,7844 |