Imprimer
Octylbenzène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Phenyloctane
150990250 150991000
ACRO150990250EA 83.2 EUR
ACRO150990250 ACRO150991000
Octylbenzène 99%
Octylbenzène
Formule: C₁₄H₂₂
MW: 190.33 g/mol
Point d'ébullition: 264
Point de fusion: –36 °C
Densité: 0.85 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009564
Numéro CAS: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %