Toluène ≥99.7%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83664.320EA
193
EUR
83664.320
83664.400
Toluène ≥99.7%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Toluène
Formule:
C₆H₅CH₃ MW: 92.14 g/mol Point d'ébullition: 110.6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –95 °C Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 4 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008512 Numéro CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 ONU: 1294 ADR: 3 II ATTEINDRE: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.7 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.03 % |
Lindane (GC/ECD) ≤ 5 ng/l | Passes test |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |