Imprimer
Bouchons pour ampoules à décanter, type Gilson, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286432208 286432405 286432602 286432808 286433007
SCOT286432208EA 823 EUR
SCOT286432208 SCOT286432405 SCOT286432602 SCOT286432808 SCOT286433007
Bouchons pour ampoules à décanter, type Gilson, DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3,3, transparent, avec arrivée courte, avec verre, ou clé en PTFE.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance à la température
pour manipulateurs de verre.