Toluène, faible teneur en eau ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BakerDRY™, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
|
Danger
|
9364-12EA
555
EUR
9364-12
9364-10
Toluène, faible teneur en eau ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BakerDRY™, J.T.Baker®
Toluène
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formule:
C₆H₅CH₃ Point d'ébullition: 110,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –95 °C Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 4 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008512 Numéro CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 ONU: 1294 ADR: 3,II ATTEINDRE: 05-2114615130-69 Merck Index: 13,09607 |
|
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≥ 99.5 % |
ACS - Assay (C₆H₅CH₃) (by GC, corrected for water) | ≥99.5 % |
ACS - Color (APHA) | ≤10 |
ACS - Residue after Evaporation | ≤1 ppm |
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
ACS - Sulfur Compounds (as S) | ≤0.003 % |
ACS - Water (by KF, coulometric) | ≤10.0 ppm |