Imprimer
Gants chirurgicaux, néoprène, stériles, Gammex® Non-Latex
Fournisseur: ANSELL MEDICAL PRODUCTS
340006090 340006055 340006060 340006065 340006070 340006075 340006085 340006080
ANSM340006090EA 196 EUR
ANSM340006090 ANSM340006055 ANSM340006060 ANSM340006065 ANSM340006070 ANSM340006075 ANSM340006085 ANSM340006080
Gants chirurgicaux, néoprène, stériles, Gammex® Non-Latex
Gants
Exempts de protéines de latex et d'accélérateurs chimiques, ces gants à usage unique sont parfaits pour prévenir les allergies de type I et minimiser les risques d'allergies de type IV pour les professionnels de santé et les patients. Ces gants présentent une grande résistance à l'alcool et un large éventail de produits chimiques, en plus d'une forte résistance à la pénétration virale qui est vérifiée par de larges tests AVPP.
  • Stériles, non poudrés, finition micro-texturée
  • Micro-trou et résistance aux déchirures excellents
  • Sensibilité et une excellente préhension dans des conditions humides et sèches
  • Un galbe parfait et une largeur plus grande dans la main : cela réduit la pression sur les zones surchargées telles que la zone sous le pouce et la paume
  • Grand confort pour l'utilisateur, ce qui est particulièrement utile pendant de longues procédures d'opération
  • Manchette extra-longue avec bande adhésive pour une meilleure adhérence sur la manche et pour éviter l'enroulement pour un maintien garanti
Colour: Green
Thickness: 0,185 mm
EN 455-1
Certifications: EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 16523-1 ; Classe MD IIa & PPE Cat. III, AQL 0,65