Imprimer
Toluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
L10967.AU L10967.0F
L10967.AUEA 31.8 EUR
L10967.AU L10967.0F
Toluène ≥99%
Toluène
Purity: 99%
CAS No.: 108-88-3
Molecular Formula: C7H8
Formula Weight: 92.14
Flash Point: 4°(40°F)
Refractive Index: 1.4967
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -93°
Boiling Point: 111°
Beilstein Reference: 635760
Merck Reference: 14,9529
UN No.: 1294
MDL No.: MFCD00008512
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C
Point de fusion: ∼–93 °C
Densité: 0.867
Point d'éclair: 4 °C (40 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM