Imprimer
Toluène, extra sec 99.85%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
326981000 326980010 326980025
326981000.EA 54 EUR
326981000. 326980010. 326980025.
Toluène, extra sec 99.85%, AcroSeal®
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 111 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.866 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 %
GC ≥99.8 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %