Imprimer
Cumène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
181010010 181010025
ACRO181010010EA 39.9 EUR
ACRO181010010 ACRO181010025
Cumène 99%
Cumène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Point d'ébullition: 151
Point de fusion: –96 °C
Densité: 0.862 g/cm³
Point d'éclair: 31
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008881
Numéro CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
ONU: 1918
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %